Beskrivning
- Med ett omdesignat kolvmonteringssystem och högkvalitativt kolvfett, PIPETMAN™ G erbjuder timmar av bekväm pipettering
- PIPETMAN™ G förlitar sig på den legendariska noggrannheten, precisionen och tillförlitligheten hos PIPETMAN™ med förbättrad pipetteringskomfort
- Tillverkad av PVDF och rostfritt stål
- Erbjuder premium hållbarhet
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | Försäkran om överensstämmelse med EG-direktiv |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Färg | Vitt |
| Material | Metallutkastare |
| Modell | P8x20G |
| Antal kanaler | 8 |
| Produktlinje | Pipetman™ G |
| Typ | Manuell luftförskjutning |
| Volym (metrisk) | 2 till 20μ l |
| Garanti | 3 år |
| Visa mer |