Läs mer
Gilson™ PIPETMAN™ G
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-7184582 Handla allt Gilson Produkter
Volym (metrisk):
1 till 10μ l
2 till 20μ l
20 till 200μ l
30 till 300μ l
Antal kanaler:
8
12
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 16313186
Brand: Gilson™ F144068
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
PIPETMAN™ G erbjuder en låg pipetteringskraft och timmar av komfort tack vare ett omdesignat kolvmontagesystem.
  • Med ett omdesignat kolvmonteringssystem och högkvalitativt kolvfett, PIPETMAN™ G erbjuder timmar av bekväm pipettering
  • PIPETMAN™ G förlitar sig på den legendariska noggrannheten, precisionen och tillförlitligheten hos PIPETMAN™ med förbättrad pipetteringskomfort
  • Tillverkad av PVDF och rostfritt stål
  • Erbjuder premium hållbarhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Försäkran om överensstämmelse med EG-direktiv
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Material Metall Ejektor
Modell P8x10G
Antal kanaler 8
Produktlinje Pipetman™ G
Typ Manuell luftförskjutning
Volym (metrisk) 1 till 10μ l
Garanti 3 år
Längd (engelska) 5,98 tum
Bredd (engelska) 12,87 tum
Höjd (engelska) 1,54 tum
Färgkod Röd