Läs mer
Gilson™ PIPETMAN™ G Storvolymsats
GREENER_CHOICE
Produktkod. 16393186 Handla allt Gilson Produkter
Volym (metrisk):
500 till 10 ml
Produktkod. 16393186
Brand: Gilson™ F167920
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
PIPETMAN™ G Large-Volume Kit innehåller två pipetter för pipettering av stora volymer från 500μ L till 10 ml.
  • Låga pipetteringskrafter
  • Förbättrar komforten och minimerar skador
  • Hållbar
  • Exakt
  • Har originalets tillförlitlighet PIPETMAN™ pipetter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material Polypropen
Produktlinje Pipetman™ G
Typ Stor volymsats
Volym (metrisk) 500 till 10 ml
Längd (metrisk) 33.5 cm
Bredd (metrisk) 22 cm
Höjd (metrisk) 5 cm
Vikt (metrisk) 0.6 kg