Beskrivning
- låssystemsdesign som garanterar eliminering av användarinteraktionsvolymdrift under pipettering
- En riktigt användarvänlig pipett för moderna upptagna laboratorieoratorier
- Innehåller 4 pipetter (2 l, 20 l, 200 l, 1 000 l), bekvämt förpackade med 3 ställ med PIPETMAN DIAMOND Spetsar (10 l, 200 l, 1 000 l), 4 enkla pipetthållare, 1 Gilson guide för Pipetting
- 2D identifieringskod för enkel spårbarhet
Specifikationer
Specifikationer
| Kompatibla tips | Diamant |
| Antal kanaler | 1 |
| Produktlinje | Pipetman™ l |
| Typ | Justerbar volym manuell pipett |
| Volym (metrisk) | 0,2 till 2, 100 till 1 000, 2 till 20, 20 till 200μ l |
| Garanti | 3 år |