Beskrivning
Tillgängliga som fast eller variabel volym täcker PIPETMANTM L luftförskjutningspipetter ett fullvolymsområde, inklusive:
- Variabelvolymsmodeller med enkelkanalsvolym som täcker ett volymområde från 0,2 μl till 10 ml
- Variabelvolymsmodeller med flera kanaler täcker volymintervallet 0,5 μl till 1200 μl, inklusive fyra modeller utrustade med V-ring (VR) längst ner på spetshållarna för korrekt passform med de flesta spetsmärken, med volymintervall från 20 μl till 300 μl
- Fastvolymsmodeller med enkelkanalsvolym täcker ett volymområde från 1 μl till 5000 μl
Specifikationer
Specifikationer
| Kompatibla tips | De flesta större märken |
| Justerbart spetsavstånd | Ja |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Färg | Gul |
| Utmatningshastighet | Manuell |
| Disponibel | Återanvändbar |
| För användning med | Pipettspets 2 till 200 μl |
| Typ av grepp | Ergonomi |
| Material | Polypropen |
| Modell | 8x200LVR |
| Visa mer |