Learn More
Descrizione
Tillgängliga som fast eller variabel volym täcker PIPETMANTM L luftförskjutningspipetter ett fullvolymsområde, inklusive:
- Variabelvolymsmodeller med enkelkanalsvolym som täcker ett volymområde från 0,2 μl till 10 ml
- Variabelvolymsmodeller med flera kanaler täcker volymintervallet 0,5 μl till 1200 μl, inklusive fyra modeller utrustade med V-ring (VR) längst ner på spetshållarna för korrekt passform med de flesta spetsmärken, med volymintervall från 20 μl till 300 μl
- Fastvolymsmodeller med enkelkanalsvolym täcker ett volymområde från 1 μl till 5000 μl
Specifica
Specifica
| Kompatibla tips | De flesta större märken |
| Justerbart spetsavstånd | Ja |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Färg | Grön |
| Utmatningshastighet | Manuell |
| Disponibel | Återanvändbar |
| För användning med | Pipettspets 50 till 1000 μl |
| Typ av grepp | Ergonomi |
| Material | Polypropen |
| Modell | 8x300LVR |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?