Läs mer
Gilson™ PIPETMANTM L Multikanalpipett
Produktkod. 17379013 Handla allt Gilson Produkter
Change view
Modell:
12x200LVR
12x300LVR
8x200LVR
8x300LVR
Antal kanaler:
8
12
Volym (metrisk):
200 μl
300 μl
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Modell Antal kanaler Volym (metrisk)
17379013 12x300LVR 12 300 μl
17349013 8x200LVR 8 200 μl
17369013 8x300LVR 8 300 μl
17359013 12x200LVR 12 200 μl
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 17379013 Leverantör Gilson™ Leverantörsnummer FA10038
Spara upp till 60% på mikrobiologi
Använd kampanjkoden 28004
Visa alla kampanjer
I lager
PIPETMANTM L Multichannel Pipette är designad för prestanda och komfort och finns i ett omfattande sortiment av modeller, anpassade efter dina behov i labbet. Bekväma, precisa, noggranna och pålitliga PIPETMANTM L multikanalmodeller med variabel volym erbjuder optimerad prestanda över kanaler för enhetlig provleverans och är perfekta lösningar vid pipettering på mikroplattor.
Tillgängliga som fast eller variabel volym täcker PIPETMANTM L luftförskjutningspipetter ett fullvolymsområde, inklusive:
  • Variabelvolymsmodeller med enkelkanalsvolym som täcker ett volymområde från 0,2 μl till 10 ml
  • Variabelvolymsmodeller med flera kanaler täcker volymintervallet 0,5 μl till 1200 μl, inklusive fyra modeller utrustade med V-ring (VR) längst ner på spetshållarna för korrekt passform med de flesta spetsmärken, med volymintervall från 20 μl till 300 μl
  • Fastvolymsmodeller med enkelkanalsvolym täcker ett volymområde från 1 μl till 5000 μl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kompatibla tips De flesta större märken
Justerbart spetsavstånd Nej
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Grön
Utmatningshastighet Manuell
Disponibel Återanvändbar
För användning med Pipettspets 50 till 1000 μl
Typ av grepp Ergonomi
Material Polypropen
Modell 12x300LVR
Antal kanaler 12
Produktlinje Pipetman
Programmerbarhet Nej
Sterilitet Icke-steril
Typ Pipett
Volym (metrisk) 300 μl
För användning med (applikation) Manuell vätskehantering
Kvantitet 1
Bredd (engelska) 5,98 tum
Lämplig för ändamålet Certifierad kvalitet