Beskrivning
Optimerad komfort
- En av de mest bekväma modellerna i portföljen Gilson
- Idealvikt och handtagsform
- Pipettens naturliga passform ger ett avslappnat grepp för att göra pipetteringen mindre tröttsam
- Har en uppdaterad kolvmontering med mer responsiva fjädrar för att minska pipetterkrafter och minska risken för belastningsskador
- Justerbar spetsutkastare för höger- eller vänsterhänthet, beroende på vilket som är bekvämast
Optimerad säkerhet och precision
- Volymlåsning säkerställer att volymen inte oavsiktligt ändras under pipetteringscykler, vilket kan påverka resultatens noggrannhet och precision
- Det patenterade låssystemet kopplar helt bort handstången från motmonteringen under pipetteringen
- När volymen väl är låst på plats kan den inte av misstag ändras för att förhindra oavsiktlig volymdrift under pipetteringsuppgifter
- Modeller med variabel volym är fullt autoklaverbara för att minimera korskontaminering
- Ingen demontering krävs för maximal bekvämlighet
Optimerad spårbarhet
- Har en 2D-identifieringsstreckkod för enkel spårbarhet
- Särskilt lämpad för förbättrad GLP efterlevnad
- Färgkodad tryckknapp motsvarar i färg PIPETMANTM Gilson Tip-paket
- Med hjälp av en universalscanner laddar du ner produktartikelnumret, tillverkningsdatumet och serienumret
Specifikationer
Specifikationer
| Kompatibla tips | PIPETMAN DIAMANTSPETSAR D1200, DF1200ST |
| Justerbart spetsavstånd | Nej |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Färg | Blå |
| Utmatningshastighet | Manuell |
| Disponibel | Återanvändbar |
| För användning med | Pipettspets 500 till 5000 μl |
| Typ av grepp | Ergonomi |
| Material | Polypropen, PVDF, PBT |
| Modell | Pipetman™ L |
| Visa mer |