Läs mer
Gilson™ PIPETMAXTM
Produktkod. 16636165 Handla allt Gilson Produkter
Change view
Inkluderar:
Extern säkerhetsspärr
Lock utskärningar
Standardkåpa
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Inkluderar
16636165 Lock utskärningar
16626165 Standardkåpa
16646165 Extern säkerhetsspärr
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16636165 Leverantör Gilson™ Leverantörsnummer 32100001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    329325.00 SEK
    295847.06 SEK / Paket med 1
    Save 33477.94 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
PIPETMAXTM är en automatiserad pipetteringslösning för effektiv bearbetning av högkapacitetsbioanalyser, allt i en bänkstorlek som enkelt passar in i vilket laboratorium som helst.
PIPETMAX är byggt på PIPETMANTM-teknologin och hjälper till att minska kostsamma tekniska replikeringar och maximera reproducerbarheten genom att eliminera inkonsekvenser på grund av vanliga pipetteringsfel. Det automatiserade systemet frigör tid som ägnas åt tråkiga pipetteringsjobb som förbättrar laboratoriets produktivitet och gör att du kan få fram resultaten snabbare. Flera förutvecklade, validerade protokoll finns tillgängliga för nedladdning medan anpassade protokoll kan skrivas för att passa alla arbetsflöden.
  • Hårdvaran och mjukvaran i PIPETMAX är anpassningsbara för att passa specifika behov i analysen, vilket gör att du kan konfigurera och anpassa körningar till vilken reagens, kit eller protokoll som helst
  • 8-kanals kassetter kan ställas in att använda 1 till 8 spetsar
  • Med ett volymintervall från 1 till 1000 μl är PIPETMAX en idealisk lösning för qPCR, NGS reaktioner och cellbaserade analyser
  • Liten fotavtryck och lätt att passa på labbbänken eller under en avdragshuva
  • Lätt att flytta till den plats som är mest lämplig för de aktuella analyserna
Specifikationer
Produkttyp Digital dispenser
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Kanaler 8
Material Polypropen, Glas
Volym (metrisk) 1 till 1 000μ l
För användning med (applikation) Vätskehantering
För användning med (utrustning) 96- och 384-brunnars mikroplattor, stripplattor och cellodlingsformat
Inkluderar Lock utskärningar
Gränssnitt Pekskärmsplatta eller PC-kontroll via USB och TRILUTION™ mikroprogramvara
Programvara TRILUTION™
Spetsmaterial Polypropen
Elektriska krav 50/60 Hz, 100/240 V AC , 24 V DC, 6,25 A, 150 W
Spänning 100 till 240 V
Wattal 150 w
Amperage 6.25 A
Frekvens 50/60 Hz