Läs mer
Gilson™ PIPETMAX™
Produktkod. p-7250392 Handla allt Gilson Produkter
Inkluderar:
Extern säkerhetsspärr
Lock utskärningar
Standardkåpa
Produktkod. 16636165
Brand: Gilson™ 32100001
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
PIPETMAX™ är en automatiserad pipetteringslösning för effektiv bearbetning av biologiska analyser med hög genomströmning, alla i en bänkstorlek som lätt passar in i alla labb.
PIPETMAX bygger på PIPETMAN™ teknik, som hjälper till att minska kostsamma tekniska replikat och maximera reproducerbarheten genom att eliminera inkonsekvenser på grund av vanliga pipeteringsfel. Det automatiserade systemet frigör tid som ägnas åt tråkiga pipetteringsjobb som förbättrar labbproduktiviteten och låter dig nå resultat snabbare. Flera förutvecklade, validerade protokoll är tillgängliga för nedladdning medan anpassade protokoll kan skrivas för att passa alla arbetsflöden.
  • Hårdvara och mjukvara för PIPETMAX är anpassningsbara för att passa specifika behov av analysen, så att du kan konfigurera och anpassa körningar till alla reagens, kit eller protokoll
  • 8-kanals kassetter kan ställas in för att använda 1 till 8 spetsar
  • Med ett volymintervall från 1 till 1000μ L, PIPETMAX är en idealisk lösning för qPCR, NGS reaktioner och cellbaserade analyser
  • Litet fotavtryck och passar lätt på en labbbänk eller under ett dragskåp
  • Lätt att flytta till den plats som är mest lämpad för de aktuella analyserna
Specifikationer
Produkttyp Digital dispenser
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Kanaler 8
Material Polypropen, Glas
Volym (metrisk) 1 till 1 000μ l
För användning med (applikation) Vätskehantering
För användning med (utrustning) 96- och 384-brunnars mikroplattor, stripplattor och cellodlingsformat
Inkluderar Lock utskärningar
Gränssnitt Pekskärmsplatta eller PC-kontroll via USB och TRILUTION™ mikroprogramvara
Programvara TRILUTION™
Spetsmaterial Polypropen
Elektriska krav 50/60 Hz, 100/240 V AC , 24 V DC, 6,25 A, 150 W
Spänning 100 till 240 V
Wattal 150 w
Amperage 6.25 A
Frekvens 50/60 Hz