Läs mer
MP Biomedicals Pipett, 10 till 100μ L
Produktkod. 15799160 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
:
Volym: 10 till 100μ L
Produktkod.
15799160 Volym: 10 till 100μ L
1 options
Produktkod. 15799160 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 07WS1075
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Positiv deplacementpipett lämpad för vätskor med höga densiteter, viskositeter eller ångtryck.
  • Problemfri pipettering av problemvätskor.
  • Speciellt lämpad för vätskor med höga densiteter, viskositeter eller ångtryck.
  • Med tanke på engångskapillärerna och -kolvarna eliminerar positiv förskjutning absolut korskontaminering från aerosoler.
  • Endast forskningsanvändning (RUO). Klar för CE IVD-märkning av kliniska applikationer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Volym (metrisk) 10 till 100 μl
Volym (metrisk) dispensering 10/100μ L
För användning med (applikation) Speciellt lämpad för vätskor med höga densiteter, viskositeter eller ångtryck.
Kvantitet 1/Pk
Produkttyp Pipett