Läs mer
Buerkle™ Pipettkorg
Produktkod. 11971501 Handla allt Bürkle Produkter
Change view
Höjd (metrisk):
280 mm
Produktkod. Höjd (metrisk)
11971501 280 mm
1 options
Produktkod. 11971501 Leverantör Buerkle™ Leverantörsnummer 96500653
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    636.72 SEK
    609.81 SEK / Paket med 1
    Save 26.91 SEK
    4% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Pipettkorgen är ett tillbehör till pipettsköljaren. För enkel och skonsam rengöring och säker förvaring av pipetter.
  • För enkel och skonsam rengöring och säker förvaring av pipetter
  • Tillverkad av PE
  • Effektiv höjd 600 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) För användning med pipettsköljaren
Produkttyp Pipetskorg
Höjd (metrisk) 280 mm