Läs mer
Kartell™ Pipettkorg
Beskrivning
- Hus pipetter
- Specialdesignade korgar som minimerar brott eftersom de buffrar pipettspetsarna mot den mjuka PE-basen
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Vitt |
| För användning med (applikation) | Pipetter och byretter |
| Kvantitet | 1 |
| Höjd (metrisk) | 280 mm korg, 495 mm totalt |
| Diameter (metrisk) öppning | 145 mm |