Läs mer
Hecht Karl™ Pipettborste
Produktkod. 10033791
Change view
Kvantitet:
4-pack
Produktkod. Kvantitet
10033791 4-pack
1 options
Produktkod. 10033791 Leverantör Hecht Karl™ Leverantörsnummer 42588010
Fyll på lagret och spara upp till 60 %
Använd kampanjkoden 28009
Visa alla kampanjer
I lager
Specifikationer
Produkttyp Pipettborste
För användning med (applikation) För att mäta 1 till 10 ml
Kvantitet 4-pack