Läs mer
DWK Life Sciences Pipettlampa röd, naturgummi, 2 ml
Produktkod. 16494944 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Change view
Kvantitet:
10/Pk.
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16494944 10/Pk. Paket med 10
1 options
Produktkod. 16494944 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 292000205
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    210.74 SEK
    176.39 SEK / Paket med 10
    Save 34.35 SEK
    16% Av
Beräknad leverans: 10-11-2026
Lägg i varukorgen
För att ta bort eller dispensera små mängder vätskor från Pasteurpipetter eller droppar.
Kombinationen av Pasteurpipetten och gummilampan kan användas som en spenpipett.
  • Enkel borttagning eller dispensering av små mängder vätskor från Pasteurpipetter eller dropprör
Specifikationer
Beskrivning GL 25
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Färg Vitt
Material Gummi
Volym (metrisk) 2 mL
För användning med (applikation) Dispensering av vätskor; Ta bort vätskor; Tillsätt droppar av reagens; Pipetteringshjälp
Kvantitet 10/Pk.
Längd (metrisk) 42,4 mm
Höjd (metrisk) 42.4 mm
Diameter (metrisk) Yttre 14.3 mm