Läs mer
Sartorius Pipettkalibreringsdragsköld Cubis II UHR
Produktkod. 31662883 Handla allt Sartorius Produkter
Change view
Produkttyp:
Pipettkalibreringsdragsköld
Produktkod. Produkttyp
31662883 Pipettkalibreringsdragsköld
1 options
Produktkod. 31662883 Leverantör Sartorius Leverantörsnummer YCP01MPS
 Begränsad artikel
I lager
  • Cubis™ II UHR Pipette Calibration Accessory erbjuder en idealisk lösning för att omvandla en Cubis™ II UHR-balans till ett pipettkalibreringssystem.
  • På så sätt erbjuder balansen maximal mångsidighet för slutanvändare som använder UHR-vågar för vägning och även vill använda dem för kalibrering eller kontroll av sina pipetter.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Pipettkalibreringsdragsköld