Beskrivning
- Tillbehörsartikel
- Satsen består av en fuktfälla och alla nödvändiga adaptrar
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | Lab Balance med 0,01 mg läsbarhet |
| För användning med (applikation) | Vägning |
| Inkluderar | Fuktfälla och adaptrar |
| Typ | Pipettkalibreringssats |