Läs mer
Eppendorf™ Pipettkarusell 2
Produktkod. 15765015 Handla allt Eppendorf Produkter
Change view
Håller:
Manuell enkel eller flerkanalig Eppendorf Pipetter (6)
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Håller Förpackningsstorlek
15765015 Manuell enkel eller flerkanalig Eppendorf Pipetter (6) Varje
1 options
Produktkod. 15765015 Leverantör Eppendorf™ Leverantörsnummer 3116000015
Spara upp till 60% på mikrobiologi
Använd kampanjkoden 28004
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Klarar upp till sex manuella en- eller flerkanaler Eppendorf pipetter.
  • Inkluderar vridbart stativ med helt ny design som rymmer alla nuvarande manuella pipetter
  • Pipetthållare är utbytbara, inga verktyg behövs
  • Robust design som säkert håller och skyddar pipetter
  • Handtag för enkel transport från bänk till bänk
  • När den används med valfri pipetthållare kan karusellen bära Multipette
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Håller Manuell enkel eller flerkanalig Eppendorf Pipetter (6)
Positioner 6