Läs mer
Fisherbrand™ Pipettkon för Accumax Pipettkontroll
Produktkod. 15840043 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
Färg:
Blå
Green
Orange
Röd
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg unitSize
15840043 Blå Varje
15850043 Green Varje
15860043 Orange Varje
15870043 Röd Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15840043
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Finns i en rad färger.
  • Autoklaveringsbar
  • För användning med Accumax Pipettkontroll
  • Välj mellan blå, röd, orange eller grön
Specifikationer
Färg Blå
Typ Kon
För användning med (applikation) Pipettering
För användning med (utrustning) Accumax Pipettkontroll