Läs mer
Heathrow Scientific™ Pipettkontroll
Produktkod. 16330656 Handla allt Thermo Scientific CO₂ Incubators Produkter
Change view
Antal kanaler:
1
Produktkod. Antal kanaler
16330656 1
1 options
Produktkod. 16330656 Leverantör Heathrow Scientific™ Leverantörsnummer 120479
I lager
Lägg i varukorgen
Pipettkontrollen ger exakt vätskekontroll vid dina fingertoppar.
Bekväm att hålla och lätt att använda, den manuella in-line pipettkontrollern designades med ett ergonomiskt grepp och glödlampa för enkel och exakt användning. En tumspak med T-stång styr aspirations- och dispenseringshastigheterna från serologiska pipetter från 1 till 100 ml i storlek. Operationen är enkel: Krama på glödlampan för att skapa ett vakuum för att dra upp vätska. Tryck kontrollspaken bakåt (uppåt) för att suga upp vätska genom en pipett, eller tryck spaken framåt (nedåt) för att dispensera vätskan. Ett tryck på den centrala lampan på enheten blåser ut eventuell kvarvarande vätska vid behov.
  • In-line ergonomisk design minskar stress med enkel hantering och manövrering
  • Rymmer bekvämt antingen glas- eller plastserologiska eller volumetriska pipetter från 1 - 100 ml
  • Inkluderar en utbytbar 0,45μ m hydrofobiskt filter för att skydda dina prover och interna komponenter
  • Håll dig organiserad med två extra näskoner (grön, vit) för färgidentifiering
  • Polypropenmunstycke och silikonadapter är autoklaverbara
  • Autoklaverbar (noskon montering)
Specifications
Beskrivning Pipettkontroll
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Blå
Disponibel Återanvändbar
För användning med Pipetter av glas eller plast
Typ av grepp Ergonomi
Material Polypropen, silikongummi
Antal kanaler 1
Porstorlek 0,45 μm
Sterilitet Icke-steril
Typ Manuell pipett
Volym (metrisk) 1 till 100 ml
Visa Nej
Filtertyp 0,45μ m Hydrofob
Finger stil T-stång tumme
För användning med (applikation) Serologiska, volymetriska pipetter
Inkluderar 1 filter och 3 näskottar
Förpackningstyp 1 låda
Garanti 1 år
Längd (engelska) 9 tum
Längd (metrisk) 23 cm
Bredd (engelska) 2,1 tum
Bredd (metrisk) 5.4 cm
Höjd (engelska) 2,1 tum
Höjd (metrisk) 5.4 cm
Lämplig för ändamålet Certifierad kvalitet