Beskrivning
Eppendorf™ Pipetthållare 2 håller din Eppendorf™ pipettera inom bra räckhåll och sparar värdefullt bänkutrymme.
- Bär en manuell enkel- eller flerkanalspipett inklusive Eppendorf Research™ , Research™ plus, Reference™ , Reference™ 2 eller Biomaster™
- Designad för väggmontering eller för installation i Pipett Carousel 2 och Charger Carousel 2
- Tejp för väggmontering ingår
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (applikation) | För väggmontage eller för installation i pipettkarusell 2 och laddarkarusell 2 |
| För användning med (utrustning) | En manuell enkel- eller flerkanalspipett inklusive Eppendorf Research™ , Research™ plus, Reference™ , referens 2 ™eller Biomaster™ |
| Inkluderar | Tejp för väggmontering |