Läs mer
Kartell™ Bänkpipetthållare
Produktkod. 12644566
Change view
Positioner:
4
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Positioner Förpackningsstorlek
12644566 4 Varje
1 options
Produktkod. 12644566 Leverantör Kartell™ Leverantörsnummer 0111500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3935.00 SEK
    2680.86 SEK / Paket med 1
    Save 1254.14 SEK
    31% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Kartell™ Bänkpipetthållare är gjord av särskilt klar polymetylmetakrylat (PMMA), som har en hög finish som gör att innehållet kan ses från alla vinklar.
  • Komplett med fyra lutande stödhyllor och vit topp
  • De fyra separata facken är idealiska för serologiska pipetter av plast eller glas med olika kapacitet
  • Lys inte med ultraviolett ljus på den
Specifikationer
Färg Klart
Håller Pipetter (1 till 50 ml)
Material PMMA
Positioner 4
För användning med (utrustning) Pipetter
Storlek 290 x 85 x 89 mm Fack
Mått (L x B x H) 300 x 100 x 420mm