Läs mer
Kartell™ Pipetthållare, vertikal, polypropen, 200mm x 75mm x 150mm
Produktkod. 10203951
Change view
Mått (L x B x H):
200 x 75 x 150 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Mått (L x B x H) Förpackningsstorlek
10203951 200 x 75 x 150 mm Varje
1 options
Produktkod. 10203951 Leverantör Kartell™ Leverantörsnummer 0025500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    153.00 SEK
    130.83 SEK / Paket med 1
    Save 22.17 SEK
    14% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Rymmer 8 pipetter med diametrar som inte överstiger 7 mm, plus 8 pipetter med diametrar som inte överstiger 15 mm. Små hål i basen tillåter dränering.
Specifikationer
Håller Pipetter med diametrar som inte överstiger 10 mm (8), plus pipetter med diametrar som inte överstiger 15 mm (8)
Material Polypropen
Mått (L x B x H) 200 x 75 x 150 mm
Längd (metrisk) 200 mm
Höjd (metrisk) 150 mm
Bredd (metrisk) 75 mm