Läs mer
Fisherbrand™ Flip& Grip™ Pipetthållare
Produktkod. 15380360 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Förpackningsstorlek
15380360 Varje
15291588 Varje
15390360 Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15380360
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    946.00 SEK
    864.59 SEK / Paket med 1
    Save 81.41 SEK
    8% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Lägg i varukorgen
Häng under en hylla för att maximera ditt arbetsutrymme. Fisherbrand™ Flip& Grip Pipette Holder rymmer 12 enkanalspipetter eller en kombination av 3 enkel- och 3 flerkanalspipetter.
  • Pipetter kan hållas i gummihandtagen och/eller kolvkrokarna
  • Innehåller de vanligaste märkena
  • Gummihandtag förhindrar repor i pipetten
  • Hållaren roterar för enkelt pipettval och förvaring
  • Viktad bas
  • Fästskruv medföljer för alternativ under hyllan
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Håller Enkel- och flerkanalspipetter
Material Metall, Silikon
Form Cirkulär
Staplingsbar Nej
Sterilitet Icke-steril
Produkttyp Pipetthållare
Hyllor Hold (Håll)
Höjd (metrisk) 187 mm