Läs mer
BRAND™ Pipettburk
Produktkod. 15653957 Handla allt Brand Produkter
Change view
Längd (metrisk):
150 till 200 mm
235 till 305 mm
315 till 385 mm
315 till 485 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) unitSize
15653957 150 till 200 mm Varje
15663957 235 till 305 mm Varje
15673957 315 till 385 mm Varje
15683957 315 till 485 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15653957 Leverantör BRAND™ Leverantörsnummer 28920
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Pipettlåda i aluminium med inre silikonbeläggning för förvaring och sterilisering
  • Förvara pipetter av olika längd
  • Sterilisera pipetter av olika längd
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifikationer
    Stängningsmaterial Aluminium
    Material Aluminium
    Form Rektangulär
    För användning med (applikation) Pipettförvaring och sterilisering
    Fodermaterial Silikon
    Produkttyp Pipettlåda
    Sterilitet Sterila
    Längd (metrisk) 150 till 200 mm