Läs mer
BRAND™ Pipettburk
Produktkod. 15683957 Handla allt Brand Produkter
Längd (metrisk):
150 till 200 mm
235 till 305 mm
315 till 385 mm
315 till 485 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15683957
Brand: BRAND™ 28935
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Pipettlåda i aluminium med inre silikonbeläggning för förvaring och sterilisering
  • Förvara pipetter av olika längd
  • Sterilisera pipetter av olika längd
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifikationer
    Stängningsmaterial Aluminium
    Material Aluminium
    Form Rektangulär
    För användning med (applikation) Pipettförvaring och sterilisering
    Fodermaterial Silikon
    Produkttyp Pipettlåda
    Sterilitet Sterila
    Längd (metrisk) 315 till 485 mm