Läs mer
Kartell™ Pipettburk, PE\PP, höjd 500mm, diameter 162mm
Produktkod. 10554471
Change view
Diameter (metrisk):
165mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Diameter (metrisk) Förpackningsstorlek
10554471 165mm Varje
1 options
Produktkod. 10554471 Leverantör Kartell™ Leverantörsnummer 0022100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    885.00 SEK
    844.69 SEK / Paket med 1
    Save 40.31 SEK
    4% Av
Visa alla kampanjer
I lager
En snabb och säker lösning för att tvätta pipetter och byretter. Kartell™ Pipettburk för automatisk sköljning används för att blötlägga pipetter och byrett medan pipettkorgar tvättas i en sköljmaskin.
  • Hög kvalitet och hög hastighet
  • Löser problemet med att tvätta pipetter upp till 600 mm långa och Mohr-byretter snabbt och säkert
  • Oumbärlig i laboratoriet där radioaktiva, frätande och giftiga material används
  • Eftersom blötläggning tar längst tid, kan två eller tre korgar med pipetter/byretter blötläggas i sina burkar medan en annan korg full tvättas i sköljmaskinen
Specifikationer
Höjd (metrisk) 503 mm
Diameter (metrisk) 165mm
Material PP (polypropen)
För användning med (utrustning) Kartell™ 215 - 217
För användning med (applikation) Pipetttvätt
Produkttyp Burk