Läs mer
Eppendorf™ Pipetthanterare - Uppkopplat elektroniskt pipettsystem
Produktkod. 17162079 Handla allt Eppendorf Produkter
Typ:
Kontrollpanelen
WiFi-modul
Produktkod. 17162079
Brand: Eppendorf™ 4861000970
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Styr Eppendorfs anslutna elektroniska pipetter via en dedikerad WiFi för snabbare, mer reproducerbara resultat. Fjärrinstallera pipetter, ta emot pipetteringsteknikvägledning, dokumentera aktiviteter digitalt och mer.
Förbättra dina pipetteringsrutiner med Eppendorf Pipettansvarig. Ställ in volymer snabbt via pekskärm, dra nytta av fördefinierade pipettinställningar för flyktiga, trögflytande och andra utmanande vätskor och dokumentera digitalt dina pipetteringsaktiviteter. Det fristående plug'n'play-systemet ansluter upp till 30 Eppendorf Xplorer™ , Xplorer plus eller flytta It™ elektroniska pipetter (vid uppgradering med WiFi-modul) och surfplattor.
  • Anslutet elektroniskt pipettsystem för att fjärrinstallera elektroniska pipetter, underlätta hanteringen av utmanande vätskor och digitalt dokumentera pipetteringssteg
  • Ange enkelt pipetteringsvolymer och andra parametrar med hjälp av pekskärmen. Inställningarna överförs omedelbart till anslutna elektroniska pipetter, så att du kan börja arbeta direkt
  • Den mjukvaruinbäddade Liquid Manager ställer in optimala pipetteringsinställningar (t.ex. förvätningssteg, hastighet) när man arbetar med trögflytande, flyktiga och andra utmanande vätsketyper
  • Välj från fördefinierade Eppendorf vätsketyper (t.ex. etanol eller enzymer/antikroppar) eller skapa din egen
  • Dokumentera pipetteringsaktiviteter automatiskt via Pipettering Records och exportera enkelt dina inspelningar som omfattande PDF-dokument via USB
  • Hantera din pipettflotta mer effektivt och förbättra samarbetet med integrerade funktioner som Pipette Set Creation eller Liquid Type Sharing
  • Alla Eppendorf Xplorer™ , Xplorer plus och Xplorer plus Flytta It™ elektroniska pipetter är kompatibla (när de uppgraderas med Eppendorf Xplorer anslut WiFi-modul)
  • Få ytterligare pipetteringslägen för din Xplorer pipetter (sekventiell dispensering, sekventiell pipettering, spädning, omvänd pipettering, multiaspiration)
  • Uppdatera enkelt din Xplorer , Xplorer plus och Xplorer plus Move It-pipettprogramvara med Pipette Manager för att aldrig missa de senaste funktionerna
  • Det grafiska användargränssnittet är baserat på VisioNize™ beröringsgränssnittskoncept som har testats utförligt av kunder för att minska inlärnings- och anpassningstiden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med Xplorer Elektronisk pipett
Typ WiFi-modul
För användning med (utrustning) Eppendorf Xplorer™, Xplorer plus och Xplorer plus Flytta It™ Elektroniska pipetter
Inkluderar WiFi, batteri