Läs mer
Socorex™ Pipettmunstycke skyddsfilter
Beskrivning
- Polypropenfiber
- För 5mL och 10mL Acura™ manuell och Acura™ elektro
- Icke steril
- Ej autoklaverbar.
Beställningsinfo
ForUseWithEquipment
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| För användning med | 10 ml Calibra |
| Material | Polypropenfiber |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Typ | Fiberfilter |
| För användning med (utrustning) | Calibra™ digital 832, Acura™ manual 835, Acura™ electro 935/936 macroipettes och gamla Acura™ analog 831 modell |