Läs mer
Heathrow Scientific™ Pipettstartsats
Produktkod. 16350666 Handla allt Thermo Scientific CO₂ Incubators Produkter
Change view
Antal kanaler:
1
Produktkod. Antal kanaler
16350666 1
1 options
Produktkod. 16350666 Leverantör Heathrow Scientific™ Leverantörsnummer 120554
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4930.00 SEK
    4619.82 SEK / Paket med 1
    Save 310.18 SEK
    6% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 20-11-2026
Pipettstartpaketet är praktiskt för nya laboratorier eller för kunder som vill ha en ny uppsättning pipetter som täcker de mest använda volymerna. Satsen innehåller 3 enkelkanaler Pearl™ Pipetter, ett universellt karusellpipettställ och fem reagensbehållare.
Universellt karusellpipettstativ (120499):
  • Rymmer upp till åtta enkelkanals, fyra flerkanals, eller en kombination av båda pipetterna
  • Viktad bas möjliggör enkel borttagning eller utbyte av pipetter med en hand
  • Pipetter hålls i vertikalt läge för att förhindra kontaminering
  • Rotera bekvämt stativets huvud för att välja eller förvara pipetter
  • Snabbgreppshandtag för att flytta pipettstativet (laddat eller olastat)
  • Olika färgalternativ möjliggör färgkodning av pipettplacering
  • Enheten är inte autoklavbar men kan rengöras med tvål/vatten eller vanliga laboratoriedesinfektionsmedel
Pearl™ Pipetter (HS120104 100–1000 μl, HS120102 20–200 μl och HS120099 2–20 μl)
  • Interna metalldelar för ökad noggrannhet och kalibreringsstabilitet samt lång livslängd
  • Enkel volymjustering med låsflik för att förhindra oavsiktlig förändring
  • Separat spetseutkastare
  • Stor digital volymdisplay
  • Märkt med volymintervall
  • Både ovansidan och sidan har färgkodade komponenter för snabb visuell bekräftelse
  • CE-certifierad
  • Autoklaveringsbar
Reagensreservoarer: (120644):
  • Avsmalnande reservoarbotten bildar en smal ränna för att underlätta fullständig provtagning
  • Engångsbruk
  • Sterila
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Diverse
Disponibel Engångsbruk
Typ av grepp Fingerkrok
Material ABS-läktaren
Antal kanaler 1
Sterilitet Sterila
Typ Pipettsats
Volym (metrisk) 2 till 1000 μl
Visa Pearl Pipette: Digital
Inkluderar 3 enkelkanal Pearl™ Pipetter, universalkarusellpipettställ, 5 reagensbehållare
Lämplig för ändamålet Certifierad kvalitet