Läs mer
Heathrow Scientific Avfallslåda för pipettspets, klar
Handla allt Thermo Scientific CO₂ Incubators Produkter
Beskrivning
- Den 3/8 tum. (10 mm) tjock akryl ger skydd mot Beta-strålning
- Det stora, gångjärnsförsedda locket möjliggör enkel kassering av innehållet
- Använd tillsammans med små avfallspåsar för biologiskt farliga, om farliga vätskor inte är akrylvänliga
Specifikationer
Specifikationer
| Kalibrerad | Nej |
| Beskrivning | Avfallslåda för pipettspets |
| Sterilitet | Icke-steril |
| För användning med (applikation) | Pipetttips |
| Disponibel | Återanvändbar |
| För användning med (utrustning) | Pipet Controller |