Läs mer
Vitlab™ Pipette Tips
Beskrivning
- Slim shape for pipetting into narrow vessels
- Made from high-quality polypropylene
- Bulk tips are delivered in resealable bags to minimize risk of contamination in the lab
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | PU 200 |
| Volym (metrisk) | 0,5 till 5 ml |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Färg | Clear |
| Autoklaveringsbar | Autoclavable |
| Längd (metrisk) | 160mm |
| Certifikat och efterlevnad | CE Marked, IVD 98/79 EC |
| Diameter (metrisk) Yttre | 9.6mm |
| Kvantitet | 1 bag with 200 tips |
| Material | Polypropylene |