Beskrivning
Pipettspetsar och filterspetsar från BRAND erbjuda pålitlig kvalitet för exakta och krävande analyser. Råvarorna är fria från DiHEMDA och Oleamid. Spetsar tillverkas hos BRAND under övervakade renrumsförhållanden och förpackas automatiskt. Inga avskiljningsmedel eller urtagningshjälpmedel används. BRAND pipettspetsar testas för BRAND pipetter och många pipetter från andra tillverkare.
BRAND pipettspetsar och filterspetsar samt motsvarande tipboxar är autoklaverbara vid 121 C (°2 bar) enl. DIN EN 285.
Sterila spetsar tillverkas under certifierade BIO-CERT™ kvalitet. De steriliseras med betastrålning enl ISO 11 137 och AAMI Riktlinjer.
Icke-självtätande filterspetsar från BRAND har ett PE-filter som är fritt från kemiska tillsatser. Permeabiliteten styrs av den distinkta kombinationen av porstorlek och filterlängd, så att inga aerosoler kan nå pipettskaftet.
BIO-CERT™ VÄTSKAHANTERINGSKVALITET: Fri från humant DNA, RNas, DNas, pyrogener, PCR-hämmare och ATP
Specifikationer
Specifikationer
| Volym (metrisk) dispensering | 50 till 1250μ L |
| Filtrerade | Ej filtrerad |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Färg | Färglös |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Längd (metrisk) | 102 mm |
| Formatera | Hängande spetsställ |
| Tipsstil | Standard |
| Förpackning | Låda |
| Färgkod | Lila |
| Visa mer |