missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

BRAND™ Pipetttips
GREENER_CHOICE

Produktkod. p-200104830 Handla allt Brand Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Längd (metrisk):
86 mm
102 mm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Sterilitet Längd (metrisk)
17827807 Icke-steril 86 mm
17817787 Icke-steril 102 mm
17857807 Sterila 86 mm
17857787 Sterila 102 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 17827807 Leverantör BRAND™ Leverantörsnummer 732214
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Pipettspetsar av renrumskvalitet med dispenseringsvolym på 1,25 till 50μ L designad för kontamineringsfria analyser.

Pipettspetsar och filterspetsar från BRAND erbjuda pålitlig kvalitet för exakta och krävande analyser. Råvarorna är fria från DiHEMDA och Oleamid. Spetsar tillverkas hos BRAND under övervakade renrumsförhållanden och förpackas automatiskt. Inga avskiljningsmedel eller urtagningshjälpmedel används. BRAND pipettspetsar testas för BRAND pipetter och många pipetter från andra tillverkare.

BRAND pipettspetsar och filterspetsar samt motsvarande tipboxar är autoklaverbara vid 121 C (°2 bar) enl. DIN EN 285.

Sterila spetsar tillverkas under certifierade BIO-CERT™ kvalitet. De steriliseras med betastrålning enl ISO 11 137 och AAMI Riktlinjer.

Icke-självtätande filterspetsar från BRAND har ett PE-filter som är fritt från kemiska tillsatser. Permeabiliteten styrs av den distinkta kombinationen av porstorlek och filterlängd, så att inga aerosoler kan nå pipettskaftet.

BIO-CERT™ VÄTSKAHANTERINGSKVALITET: Fri från humant DNA, RNas, DNas, pyrogener, PCR-hämmare och ATP

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Volym (metrisk) dispensering 50 till 1250μ L
Filtrerade Ej filtrerad
Sterilitet Icke-steril
Färg Färglös
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Längd (metrisk) 86 mm
Formatera Hängande spetsställ
Tipsstil Standard
Förpackning Låda
Färgkod Lila
Disponibel Engångsbruk
För användning med (utrustning) Universal Fit
Graderad Nej
Produktlinje Bio-Cert
Material Polypropen
Lämplig för ändamålet Certifierad kvalitet
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.