Läs mer
Heathrow Scientific™ Pipett arbetsstation
Produktkod. 16340746 Handla allt Thermo Scientific CO₂ Incubators Produkter
Change view
Färg:
Klart
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Färg Förpackningsstorlek
16340746 Klart Varje
1 options
Produktkod. 16340746 Leverantör Heathrow Scientific™ Leverantörsnummer HS234631
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1385.00 SEK
    1293.10 SEK / Paket med 1
    Save 91.90 SEK
    6% Av
Beräknad leverans: 27-11-2026
Lägg i varukorgen
Ordna dina pipetter och spetsar i Pipette Workstation och förvara pipetter och engångsspetsar tillsammans i ett bekvämt stativ.
  • Akrylarbetsstationen är ogenomskinlig på sidorna med genomskinlig front och soplock för enkel identifiering av innehåll
  • Rymmer upp till fyra pipetter på översta hyllan
  • Dubbla papperskorgar rymmer spetsar i flera storlekar
  • Självstängande lock ger dammfri förvaring
  • Överdimensionerad läpp ger enkel åtkomst när du bär handskar
Specifikationer
Produkttyp Pipett arbetsstation
Färg Klart
Enheten håller Pipetter
Kanaler 4
Material Akryl
För användning med (applikation) Pipetter
Längd (engelska) 9,6 tum
Längd (metrisk) 24.4 cm
Bredd (engelska) 6,5 tum.
Bredd (metrisk) 16.5 cm
Höjd (engelska) 9,7 tum.
Höjd (metrisk) 24.6 cm