Läs mer
VistaLab™ Technologies Pipettmunstycken
Produktkod. 11976022
Volym (metrisk):
0,5 till 20μ L
100 till 200μ L
2 till 20μ l
2μ L
5 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 2
Paket med 4
Paket med 5
Produktkod. 11976022
Brand: VistaLab™ Technologies 90572010
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Innehåller ett internt aerosol/vätskebarriärfilter för att förhindra att vätska sugs in i pipettern
  • Finns i olika storlekar
Specifikationer
För användning med Pipetter
Material Plast
Sterilitet Icke-steril
Volym (metrisk) 100 till 200μ L
För användning med (utrustning) 2 till 125μ L Elektronisk enkelkanalsmodell, 5 till 250μ L och 20 till 200μ L Justerbar modell, 21 till 200μ L Fasta modeller
Inkluderar Internt aerosol/vätskebarriärfilter
Kvantitet 10/Låda
Längd (engelska) 5 tum
Bredd (engelska) 3 tum
Höjd (engelska) 1 tum