Läs mer
Socorex™ Ecostep™ Repeterande pipettsprutor
Produktkod. 10227920
Change view
Volym (metrisk):
37,5 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. Volym (metrisk) Förpackningsstorlek
10227920 37,5 ml Paket med 100
1 options
Produktkod. 10227920 Leverantör Socorex™ Leverantörsnummer 316.500
Upp till 60 % rabatt på vätskehantering
Använd kampanjkoden 28028
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 18-12-2026
Icke-sterila, bulklevererade sprutor för Stepper™ upprepade pipetter. Socorex™ Ecostep™ Stepper™ Sprutorna är färgkodade och finns i tre volymbaserade storlekar.
  • Icke sterila sprutor levereras i bulk.
  • Färgkodad baserat på volym.
  • Selection pack kommer med 20 st av varje storlek (0,75 ml, 3,75 ml, 37,5 ml).
  • Snabb insättning och borttagning från Stepper™ .
Specifikationer
Volym (metrisk) 37,5 ml
Sterilitet Icke-steril
Färg Rött
Precision <0.8% - <0.5%
Noggrannhet <±0,5 %
Formatera Bulk
Förpackning Slumpmässig
Kvantitet 100/pk.
Produkttyp Ecostep™ Stepper™ spruta
Inkluderar Adapter för 5 ml Ecostep™ spruta
För användning med (utrustning) Ecostep Stepper Repeating Pipette
Produktlinje Ecostep
Material Polypropen/polyeten