Läs mer
Kartell™ Pipettfyllare med adapter
Beskrivning
Kartell™ Pipettfyllare med adapter är kompatibel med bulbpipetter eller cylindriska pipetter med olika kapacitet och har inga metalldelar som potentiellt kan korrodera.
- Gjuten röd gummilampa
- Medföljer tre kulventiler av glas som kan styras med fingertryck
- Det finns inga metalldelar som korroderar och fyllmedlet kan användas med alla vätskor utom de som angriper gummi
- Kan användas på bulbpipetter eller cylindriska pipetter med olika kapacitet
- Komplett med adapter för pipetter med kapacitet över 20mL
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Röd |
| Material | Gummi |
| Typ | Boll |
| Volym (metrisk) | 20 mL |
| Inkluderar | Adapter för pipetter med kapacitet större än 20mL |