Läs mer
Hamilton™ 300μL Conductive CO-RE Pipet Tips in Nested Racks
Beskrivning
- For use with the CO-RE 384 Probe Head
- Fine, thin tip facilitates dosing of micro volumes
- Capacitive LLD (cLLD) with conductive (black) version
- Process safety offered by Monitored Air Displacement
Specifikationer
Specifikationer
| Volym (metrisk) | 300 μl |
| Filtrerade | Ej filtrerad |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Färg | Svart |
| Disponibel | Engångsbruk |
| För användning med (utrustning) | CO-RE 384 Probe Head |