Läs mer
BRAND™ Filterspetsar, 5 - 100μ L, PP, Färglös, Filter PE, BIO-CERT™ Vätskehanteringskvalitet
Produktkod. 15144957 Handla allt Brand Produkter
Change view
Volym (metrisk):
5 till 100μ l
Förpackningsstorlek:
Paket med 960
Produktkod. Volym (metrisk) Förpackningsstorlek
15144957 5 till 100μ l Paket med 960
1 options
Produktkod. 15144957 Leverantör BRAND™ Leverantörsnummer 732610
Upp till 60 % rabatt på vätskehantering
Använd kampanjkoden 28028
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Renrumskvalitet för kontamineringsfria analyser. Perfekt passform för Transferpette™ mikropipetter och många andra pipetter. Tippsystemet för alla behov.
Pipettspetsar och filterspetsar från BRAND erbjuda pålitlig kvalitet för exakta och krävande analyser. Råvarorna är fria från DiHEMDA och Oleamid. Spetsar tillverkas hos BRAND under övervakade renrumsförhållanden och förpackas automatiskt. Inga avskiljningsmedel eller urtagningshjälpmedel används. BRAND erbjuder pipettspetsar för volymer från 0,1μ l till 10 ml och filterspetsar för volymer från 0,1μ l till 1250μ l. De är testade för BRAND pipetter och många pipetter från andra tillverkare.
  • BRAND pipettspetsar och filterspetsar samt motsvarande tipboxar är autoklaverbara vid 121° C (2 bar) enl. DIN EN 285.
  • Sterila spetsar tillverkas under certifierade BIO-CERT™ kvalitet. De steriliseras med betastrålning enl ISO 11 137 och AAMI Riktlinjer.
  • Icke-självtätande filterspetsar från BRAND har ett PE-filter som är fritt från kemiska tillsatser. Permeabiliteten styrs av den distinkta kombinationen av porstorlek och filterlängd, så att inga aerosoler kan nå pipettskaftet.
  • BIO-CERT™ Vätskehanteringskvalitet: Fri från humant DNA, RNas, DNas, pyrogener, PCR-hämmare och ATP
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Volym (metrisk) 5 till 100μ l
Sterilitet Icke-steril
Certifikat och efterlevnad DIN EN 285
Förpackning Väska
Kvantitet 960/PK
Färgkod Gult