Läs mer
Pinnacle Brush™ Pipettorspetsborstar
Produktkod. 12801954
Change view
Storlek:
Avsmalnande: 13 till 3 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
12801954 Avsmalnande: 13 till 3 mm Paket med 5
1 options
Produktkod. 12801954 Leverantör Pinnacle Brush™ Leverantörsnummer F0933/2
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Har avsmalnande borst. Pinnacle Brush™ Pipettorspetsborstar är för användning med pipetter.
  • Metallhandtag
  • Nylon borst
Specifikationer
Produkttyp Pipettorspetsborste
För användning med (utrustning) Pipettör
Längd (metrisk) 230 mm
Kvantitet 5 Pk.
Storlek Avsmalnande: 13 till 3 mm