Läs mer
Eppendorf™ Microloader™ Pipetttips
Volym (metrisk):
0,5 till 20μ L
Förpackningsstorlek:
Paket med 192
Beskrivning
- För fyllning av mikroinjektionskapillärer
- 0,5 μL till 20 μL
- Rackad
Specifikationer
Specifikationer
| Volym (metrisk) | 0,5 till 20μ L |
| För användning med (applikation) | För fyllning av mikroinjektionskapillärer |
| Formatera | Ställ |
| För användning med (utrustning) | Eppendorf Microinjection Capillaries 0.5 μL to 20 μL |
| Produktlinje | Microloader |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion