Läs mer
Hirschmann™ Pipetus™ Junior pipettfyllare
:
Funktionsområde: 0,5 till 25 ml eller 0,1 till 200 ml; Inkluderar pipetthållare och filter
Beskrivning
Utmärkt som en manuell pipettfyllare genom den överlägsna kvaliteten på dess detaljer och ergonomiska form. Möjliggör definierad sugning av pipetteringsmediet. Ett enda tryck på pumpknappen suger ca 2 ml i varje fall. Om du trycker på den flera gånger multipliceras denna volym. Det hydrofoba PTFE-membranfiltret är en standardfunktion som ger integrerat översvämningsskydd. Volumetrisk noggrann pipettering genom exakt dispensering av pipettens innehåll kontrolleras också med en knapptryckning vid dränering och ventilering av pipetter. Den sofistikerade ergonomiska formen underlättar arbetet utan ansträngning.
- Sätet på alla pipetter är helt tätt med en silikonadapter
- Fina utmatningsventiler
- Hydrofobt PTFE-membranfilter med μ0,2 m porstorlek
- För mätning, volympipetter och pasteurpipetter, från 0,5 till 25 ml (eller 0,1 till 200 ml)
Specifikationer
Specifikationer
| Material | PTFE |
| Modell | Junior |
| Porstorlek | 0,2 um |
| Typ | Pipettfyllare |
| För användning med (applikation) | noggrann pipettering |
| För användning med (utrustning) | mät-, volymetri- och Pasteurpipetter |
| Funktionellt omfång | 0,5 till 25 ml eller 0,1 till 200 ml |
| Inkluderar | Pipethållare och filter |
| Vikt (metrisk) | 130 g |