Läs mer
Hirschmann™ Pipetus™ Pipettfyllare
Produktkod. 10034270
Change view
Funktionsområde: 0,1 ml till 200 ml; Inkluderar 230v laddare med EURO-kontakt, induktiv laddnings- och parkeringsstation och standard väggfäste, pipetthållare med säkerhetsventil och filter
Produktkod.
10034270 Funktionsområde: 0,1 ml till 200 ml; Inkluderar 230v laddare med EURO-kontakt, induktiv laddnings- och parkeringsstation och standard väggfäste, pipetthållare med säkerhetsventil och filter
1 options
Produktkod. 10034270 Leverantör Hirschmann™ Leverantörsnummer 9907200
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7435.40 SEK
    5838.83 SEK / Paket med 1
    Save 1596.57 SEK
    21% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Möjliggör exakt meniskkonfiguration genom fina utmatningsventiler med ventilstift gjorda av keramisk sammansättning. Hirschmann Instruments™ Pipetus™ Pipettfyllare laddar och doserar medium med en knapptryckning. En exakt och steglöst justerbar pump- och sughastighet kan väljas för både påfyllning och avluftning inom fem exakt harmoniserade prestationssteg.
Exakt meniskkonfiguration möjliggörs genom fina utmatningsventiler med ventilstift gjorda av keramisk blandning. Ventilerna är fria från slitage och erbjuder maximal kemikaliebeständighet. En exakt och steglöst justerbar pump- och sughastighet kan väljas för både påfyllning och avluftning inom fem exakt harmoniserade prestationssteg. Den integrerade färgdisplayen visar pipetteringsläge, hastighetsnivåer och laddningsstatus för batteriet. Batteriladdningen sker utan kontakter och styrs av en mikroprocessor i en induktiv laddstation. Den sofistikerade ergonomiska formen underlättar arbetet utan ansträngning.
  • NiMH-batterier
  • Inkluderar en induktiv laddnings- och parkeringsstation
  • Standard väggfäste
  • Pumpmotorn avger låga ljudnivåer och är fri från vibrationer
  • Mycket noggrann pipettering möjliggörs genom fina utmatningsventiler med ventilstift gjorda av keramisk blandning
  • Sätet på alla pipetter är helt tätt med en silikonadapter
  • Hydrofobt PTFE-membranfilter med 0,2μ m porstorlek
  • För mätning, volympipetter och pasteurpipetter, från 0,1 ml till 200 ml
Specifikationer
Batterityp NiMH
Material PTFE
Porstorlek 0,2 μm
Typ Pipettfyllare
För användning med (applikation) noggrann pipettering
För användning med (utrustning) mät-, volymetri- och Pasteurpipetter
Funktionellt omfång 0,1 till 200 ml
Inkluderar 230v laddare med EURO-kontakt, induktiv laddnings- och parkeringsstation och standard väggfäste, pipetthållare med säkerhetsventil och filter
Motortyp Pumpmotor
Pluggtyp EU
Vikt (metrisk) 240 g
Spänning 240 V