Läs mer
Hirschmann™ Pipetus™ Standard pipettfyllare
Inkluderar:
Filter på pump, pipetthållare med säkerhetsventil och filter
Pipethållare med säkerhetsventil och filter
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Ger de bästa förutsättningarna för att arbeta i potentiellt explosiva miljöer, med giftiga reagenser eller i renrumsteknik genom separation av den elektriska pumpen och den handhållna enheten. Ytterligare sofistikerade produktdetaljer garanterar precision, tillförlitlighet och lång livslängd. Mycket noggrann pipettering möjliggörs genom fina utmatningsventiler med ventilstift gjorda av keramisk blandning. En säkerhetsventil förhindrar att vätska tränger in i enhetens inre. Standard PTFE-membranfiltret försett med 0,2 m μporstorlek säkerställer ett tillförlitligt skydd mot överfyllning. Den sofistikerade ergonomiska formen på &pipetushandeln; standardhjälpmedel icke-utmattande arbete.
- Mycket noggrann pipettering möjliggörs genom fina utmatningsventiler med ventilstift gjorda av keramisk blandning
- Sätet på alla pipetter är helt tätt med en silikonadapter
- Extremt lätt handenhet med extern pump
- Hydrofobt PTFE-membranfilter med 0,2μ m porstorlek
- För mätning, volympipetter och pasteurpipetter, från 0,1 till 200 ml
Specifikationer
Specifikationer
| Material | PTFE |
| Modell | Standard |
| Porstorlek | 0,2μ m |
| Typ | Pipettfyllare |
| För användning med (applikation) | noggrann pipettering |
| För användning med (utrustning) | Mätning, volymetri och Pasteurpipetter |
| Funktionellt omfång | 0,1 till 200 ml |
| Inkluderar | Pipethållare med säkerhetsventil och filter |
| Pluggtyp | Euro |
| Vikt (metrisk) | Handkomponent: 130 g, pump, 290 g |
| Visa mer |