Läs mer
Hirschmann™ pipetus™ Standardpump Endast 230V UK
Typ:
Pump med filter
Pump utan filter
Beskrivning
- Reservpump för pipetus™ standard, endast pump, 230 Volt UK
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Pump med filter |
| För användning med (utrustning) | pipetus™ standard alla serier |
| Inkluderar | Filtrera |
| Pluggtyp | UK |
| Kvantitet | 1 vardera |
| Spänning | 230 V |