Läs mer
Pipobroman, TRC
Produktkod. 30415621
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30415621 1 g
1 options
Produktkod. 30415621 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP4906001G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 54-91-1
Molekylformel C10H16Br2N2O2
Molekylvikt (g/mol) 356.05
Synonym 1,1'-(1,4-Piperazinediyl)bis[3-bromo-1-propanone], 1,4-bis(3-Bromo-1-oxopropyl)piperazine, 1,4-bis(3-Bromopropionyl)piperazine, A 1803, Amedel, N,N'-Bis(3-bromopropionyl)piperazine, NSC-25154, Vercyte
IUPAC-namn 3-bromo-1-[4-(3-bromopropanoyl)piperazin-1-yl]propan-1-one
LEDER BrCCC(=O)N1CCN(CC1)C(=O)CCBr
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pipobroman
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C10H16Br2N2O2/c11-3-1-9(15)13-5-7-14(8-6-13)10(16)2-4-12/h1-8H2
Formel vikt 353.9579