Läs mer
Piracetam, MedChemExpress
Beskrivning
Piracetam (UCB-6215) is a cyclic derivative of the neurotransmitter gamma-aminobutyric acid (GABA), used in treatment of a wide range of cognitive disorders.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Piracetam |
| CAS | 7491-74-9 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C6H10N2O2 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | UCB-6215 |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (703.43 mM) ∣H2O : ≥ 50 mg/mL (351.72 mM) |
| LEDER | O=C(N)CN1C(CCC1)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 142.16 |
| Visa mer |