Läs mer
Piracetam, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Piracetam |
| Kvantitet | 50 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H10N2O2/c7-5(9)4-8-3-1-2-6(8)10/h1-4H2,(H2,7,9) |
| Formel vikt | 142.0742 |