Läs mer
Pirarubicin Hydrochloride, MedChemExpress
Beskrivning
Pirarubicin Hydrochloride is an anthracycline antibiotics, acts as a topoisomerase II inhibitor, and is a widely used for treatment of various cancers, in particular, solid tumors.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Pirarubicin Hydrochloride |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 95343-20-7 |
| Färg | Red |
| Kvantitet | 50 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C32H38ClNO12 |
| För användning med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Synonym | THP Hydrochloride |
| Löslighetsinformation | DMSO : 20.83 mg/mL (31.37 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble) |
| Visa mer |